Få mere at vide
Benzylchlorid, 99%, ren, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15179283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15179283 10 kg Plastic drum 10kg
10592052 5 g Glasflaske 5g
10720482 250 g Glasflaske 250g
10065740 1 kg Glasflaske 1kg
10167323 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15179283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405090100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-44-7 , 75-56-9
MDL nummer MFCD00000889
InChI nøgle KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC navn chloromethylbenzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloride
Navn note Stabilized, Pure
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -39.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 179.0°C
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastic drum
Molekylær formel C7H7Cl
Lineær formel C6H5CH2Cl
Brydningsindeks 1.5370 to 1.5390
Mængde 10 kg
Beilstein 05,292
Merck Index 15,1132
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ethyl ether,chloroform,,acetone,slightly soluble in carbon tetrachloride
Stabilisator 0.25% propylene oxide
Molekylvægt (g/mol) 126.59
Viskositet 1.280 mPa.s (20°C)
Formel vægt 126.59
Procent renhed 99%
Grad Pure
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloride, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.