Få mere at vide
Benzylchlorid, 99%, rent, stabiliseret
Artikelnummer. 10592052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10592052 5 g Glasflaske 5g
10720482 250 g Glasflaske 250g
10065740 1 kg Glasflaske 1kg
10167323 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
15179283 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10592052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405090050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126,583 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-44-7 , 75-56-9
MDL nummer MFCD00000889
InChI nøgle KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC navn chlormethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl chloride
Navn note Stabiliseret, Ren
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H7Cl
Lineær formel C6H5CH2Cl
Brydningsindeks 1,5370 til 1,5390 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Stabilisator 0,25% propylenoxid
Molekylvægt (g/mol) 126.583
Formel vægt 126.59
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloride, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.