Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl chloride |
| Navn note | 99.5+% |
| CAS min % | 99.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.5+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H7Cl |
| Lineær formel | C6H5CH2Cl |
| Brydningsindeks | 1,5370 til 1,5390 (20 °C, 589 nm) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Benzyl chloride, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H290-Kan ætse metaller.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.