Få mere at vide
Benzylbromid, TRC
Artikelnummer. 17980935
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
17980935 25 g
1 options
Artikelnummer. 17980935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB23365025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Bromide
CAS 100-39-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H7 Br
Mængde 25 g
Synonym Benzene, (bromomethyl)-, Toluene, α-bromo- (8CI), (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl bromide, NSC 8041, Phenylmethyl bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, alpha-Bromotoluene, (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl Bromide, NSC 8041, Phenylmethyl Bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, (Bromomethyl)-benzene, BnBr
InChI formel InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMIL BrCc1ccccc1
IUPAC navn bromomethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 171.03
Formel vægt 169.9731
Procent renhed >95%