Få mere at vide
Benzyl bromide, 99%
Artikelnummer. 11495643
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495643
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13535.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171.037 g/mol
Benzylbromid er bredt anvendeligt i organisk syntese som en benzylbeskyttelsesgruppe for alkoholer og carboxylsyrer. Det bruges til fremstilling af skum- og skumningsmidler, kvaternære ammoniumforbindelser, penicliner, fotografiske kemikalier, syntetiske harpikser, farvestoffer og blødgøringsmidler og estere. Det er også involveret i syntesen af (E)-(2-iodovinyl)benzen ved at reagere det med diiodmethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylbromid er bredt anvendeligt i organisk syntese som en benzylbeskyttelsesgruppe for alkoholer og carboxylsyrer. Det bruges til fremstilling af skum- og skummidler, kvaternære ammoniumforbindelser, penicliner, fotografier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-39-0
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.037
MDL nummer MFCD00000172
InChI nøgle AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC navn brommethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl bromide
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.438
Kogepunkt 198°C to 199°C
Flammepunkt 87°C (189°F)
Lugt Pungent, Makes Eyes Water
Brydningsindeks 1.575
Mængde 1000 g
FN nummer UN1737
Beilstein 385801
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1128
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,carbon tetrachloride,ethanol and ether.
Formel vægt 171.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Bromtoluen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.