Få mere at vide
Benzylbromid, 99%
Artikelnummer. 11415653
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415653 250 g 250g
11405653 50 g 50g
11495643 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11415653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13535.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.84 DKK
    524.65 DKK / 250g
    Spare 58.19 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171,037 g/mol
Benzylbromid er bredt anvendeligt i organisk syntese som en benzylbeskyttelsesgruppe for alkoholer og carboxylsyrer. Det bruges til fremstilling af skum- og skumningsmidler, kvaternære ammoniumforbindelser, penicliner, fotografiske kemikalier, syntetiske harpikser, farvestoffer og blødgøringsmidler og estere. Det er også involveret i syntesen af (E)-(2-iodovinyl)benzen ved at reagere det med diiodmethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylbromid er bredt anvendeligt i organisk syntese som en benzylbeskyttelsesgruppe for alkoholer og carboxylsyrer. Det bruges til fremstilling af skum- og skumningsmidler, kvaternære ammoniumforbindelser, penicliner, fotografiske kemikalier, syntetiske harpikser, farvestoffer og blødgøringsmidler og estere. Det er også involveret i syntesen af (E)-(2-iodovinyl)benzen ved at reagere det med diiodmethan.
Opløselighed Blandbar med benzen, carbontetrachlorid
, ethanol og ether.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmidler og korroderer stål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-39-0
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.037
MDL nummer MFCD00000172
InChI nøgle AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC navn brommethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Bromide
Smeltepunkt °C til 4 °C
Tæthed 1.438
Kogepunkt 198 °C til 199 °C
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.575
Mængde 250 g
Beilstein 385801
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, carbontetrachlorid, ethanol og ether.
Formel vægt 171.04
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Bromtoluen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.