Få mere at vide
Benzylbromid, 99%
Beskrivelse
Benzylbromid er bredt anvendeligt i organisk syntese som en benzylbeskyttelsesgruppe for alkoholer og carboxylsyrer. Det bruges til fremstilling af skum- og skumningsmidler, kvaternære ammoniumforbindelser, penicliner, fotografiske kemikalier, syntetiske harpikser, farvestoffer og blødgøringsmidler og estere. Det er også involveret i syntesen af (E)-(2-iodovinyl)benzen ved at reagere det med diiodmethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzylbromid er bredt anvendeligt i organisk syntese som en benzylbeskyttelsesgruppe for alkoholer og carboxylsyrer. Det bruges til fremstilling af skum- og skumningsmidler, kvaternære ammoniumforbindelser, penicliner, fotografiske kemikalier, syntetiske harpikser, farvestoffer og blødgøringsmidler og estere. Det er også involveret i syntesen af (E)-(2-iodovinyl)benzen ved at reagere det med diiodmethan.
Opløselighed Blandbar med benzen, carbontetrachlorid
, ethanol og ether.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, aminer, oxidationsmidler og korroderer stål.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Bromide |
| Smeltepunkt | -4 °C |
| Tæthed | 1.438 g/mL |
| Kogepunkt | 198 °C til 199 °C |
| Flammepunkt | 87 °C (189 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.575 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 385801 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- alpha-Bromtoluen
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.