Få mere at vide
Benzylbromid, 98%
Artikelnummer. 10366260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366260 500 mL Glasflaske 500ml
10418440 100 mL Glasflaske 100ml
10767583 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10366260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105875000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.47 DKK
    1269.65 DKK / 500ml
    Spare 140.82 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-39-0
MDL nummer MFCD00000172
InChI nøgle AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC navn brommethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl bromide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -2 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4300g/mL
Kogepunkt 198,0 °C til 199,0 °C
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H7Br
Lineær formel C6H5CH2Br
Brydningsindeks 1,5742 til 1,5762
Mængde 500 mL
Beilstein 05, 306
Fieser 05,25; 13,51
Merck Index 15, 1131
Specifik vægtfylde 1.43
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 436 mg/l (25 °C). Andre opløseligheder: nedbrydes langsomt, opløseligt i alkohol, benzen og ether
Molekylvægt (g/mol) 171.04
Formel vægt 171.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.