Få mere at vide
Benzylbenzoat, 99+%
Artikelnummer. 10654752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10654752 250 mL Glasflaske 250ml
10396210 1 L Glasflaske 1 L
10607744 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10654752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105862500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.56 DKK
    350.65 DKK / 250ml
    Spare 38.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-51-4
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00003075
InChI nøgle SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC navn benzylbenzoat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl benzoate
Surhed 0,3 mg KOH/g maks.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18,0 °C til 20,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.1180g/mL
Kogepunkt 323,0 °C
Flammepunkt 147 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO2CH2C6H5
Brydningsindeks 1,5670 til 1,5700
Mængde 250 mL
Beilstein 09, 121
Merck Index 15, 1130
Specifik vægtfylde 1.118
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 15,3 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, kloroform og ether, uopløselig i glycerol
Viskositet 10,9 mPa (25 °C)
Formel vægt 212.25
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /