Få mere at vide
Benzylbenzoat, 99+%
Artikelnummer. 11382076
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382076 1000 g 1kg
11372076 250 g 250g
11392076 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11382076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03258.0B
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Benzylbenzoat bruges som afvisende middel mod chiggers, flåter og myg. Det er en effektiv og billig topisk behandling for menneskelig fnat. Det har vasodilaterende og spasmolytiske virkninger og er til stede i mange medicin mod astma og kighoste. Det er også en farvestofbærer, opløsningsmiddel til cellulosederivater, blødgører og fikseringsmiddel i parfumeindustrien
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Blandbar med ethanol, alkohol
, chloroform, ether, olier.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-51-4
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00003075
InChI nøgle SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC navn benzylbenzoat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl benzoate
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Tæthed 1.112
Kogepunkt 323 °C til 324 °C
Flammepunkt 147 °C (296 °F)
Lineær formel C6H5CO2CH2C6H5
Brydningsindeks 1.568
Mængde 1000 g
FN nummer UN3082
Beilstein 2049280
Merck Index 14,1127
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, alkohol, kloroform, ether, olier.
Formel vægt 212.25
Procent renhed ≥99%