missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzyl Alcohol, Supelco™

Artikelnummer. 15897740
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15897740 25 L -
15855360 1 L -
15887740 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15897740 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1096266025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™

for analysis EMSURE™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 100-51-6
Grad Research
Molekylær formel C6H5CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 108.14

Tekniske data

Smeltepunkt −16-−13°C (Lit.)
Tæthed 1.045 g/mL at 25°C
Kogepunkt 203°C to 205°C
MDL nummer MFCD00004599
Mængde 25 L
Synonym Benzenemethanol, Benzenemethanol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.