Få mere at vide
Benzyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881731
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15881731 25 L -
15851731 100 mL -
15861731 1 L -
15871731 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15881731 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222599025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Grad Research
Molekylær formel C6H5CH2OH
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Tekniske data
Smeltepunkt −16-−13°C (Lit.)
Tæthed 1.045 g/mL at 25°C
Kogepunkt 203°C to 205°C
MDL nummer MFCD00004599
Mængde 25 L
Synonym Benzenemethanol, Benzenemethanol