Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Alcohol |
| Smeltepunkt | -15.4°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.045g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 205.3°C |
| Flammepunkt | 96°C (204.8°F) |
| Tændingspunkt | 817°F |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | C6H5CH2OH |
| Brydningsindeks | n20/D 1.539(lit.) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Benzyl alcohol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302 + H332-Farlig ved indtagelse eller indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.