Få mere at vide
Benzyl Alcohol, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15680980 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15680980 100 mL Glass Bottle 100ml
15620990 500 mL Glass Bottle 500ml
15690980 1 L Glass Bottle 1 L
15600990 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15610990 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15680980 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 108006100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
Smeltepunkt -15.4°C
Farve Colorless
Tæthed 1.045g/mL at 25°C
Kogepunkt 205.3°C
Flammepunkt 96°C (204.8°F)
Tændingspunkt 817°F
Emballage Glass Bottle
Lineær formel C6H5CH2OH
Brydningsindeks n20/D 1.539(lit.)
Mængde 100 mL
FN nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampdensitet 3.7 (vs air)
Formel vægt 108.14g/mol
Damptryk 3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C)
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302 + H332-Farlig ved indtagelse eller indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.