Få mere at vide
BENZYL ALCOHOL PURISS., PH-QUALITY, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16613954
Skift visning
:
210 kg
Artikelnummer.
16613954 210 kg
1 options
Artikelnummer. 16613954 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 24122210KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
CAS Max % ≤ 100%
Smeltepunkt -15.4°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.045 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 205.3°C (1013 hPa)
Flammepunkt 100.4°C
Molekylær formel C7H8O
Lineær formel C6H5CH2OH
Mængde 210 kg
Beilstein 878307
Synonym Benzenemethanol
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Grad Pharmacopeia General Use Solvents