Få mere at vide
Bensylalkohol, Puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,0% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15641270
Skift visning
Mængde:
4 x 25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15641270 500 mL Glasflaske 500ml
15631270 4 x 25 mL Glasflaske Pakke med 4
15621270 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15641270 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 13160500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.01 DKK
    493.57 DKK / 500ml
    Spare 186.44 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
Navn note ACS-reagens
Smeltepunkt -15,4 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1,045 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 203 °C til 205 °C
Flammepunkt 96 °C (204,8 °F)
Antændelsesrest ≤0,005% (som SO4)
Tændingspunkt 817 °F
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OH
Brydningsindeks n20/D 1.539 (bogstaveligt)
Mængde 500 mL
FN nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampdensitet 3,7 (vs luft)
Formel vægt 108,14 g/mol
Damptryk 3,75 mmHg (77 °C), 13,3 mmHg (100 °C)
Procent renhed ≥99,0% (GC)
Grad puriss. pa
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: benzyl alcohol