Få mere at vide
Benzylalkohol, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15621270
Mængde:
4 x 25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Artikelnummer. 15621270
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 131602.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
Navn note ACS reagent
Smeltepunkt -15.4°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.045g/mL at 25°C
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 96°C (204.8°F)
Antændelsesrest ≤0.005% (as SO4)
Tændingspunkt 817°F
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OH
Brydningsindeks n20/D 1.539(lit.)
Mængde 2.5 L
FN nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampdensitet 3.7 (vs air)
Formel vægt 108.14g/mol
Damptryk 3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C)
Procent renhed ≥99.0% (GC)
Grad puriss. pa
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: benzyl alcohol