Få mere at vide
Benzylalkohol, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15602500
Mængde:
1 L
2.5 L
30 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
30kg
Artikelnummer. 15602500
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 241221L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF
Tæthed 1.045g/mL at 25°C
Flammepunkt 96°C (204.8°F)
Antændelsesrest ≤0.005% (as SO4)
Tændingspunkt 817°F
Lineær formel C6H5CH2OH
Mængde 1 L
FN nummer 3334
Beilstein 878307
Dampdensitet 3.7 (vs air)
Formel vægt 108.14g/mol
Damptryk 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Procent renhed 99 to 100.5% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302 + H332-Farlig ved indtagelse eller indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.