Få mere at vide
Benzylalkohol, puriss., 99 til 100,5% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15642500
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15642500 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15632500 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642500 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 241226X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4140.00 DKK
    3334.63 DKK / Pakke med 6
    Spare 805.37 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss., opfylder den analytiske specifikation fra BP, Ph. Eur., NF, 99-100,5% (GC)
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
Navn note Opfylder analytisk specifikation fra Ph.Eur.BP, NF
Kogeområde 203° til 205 °C (bogstaveligt)
Smeltepunkt -16 °C til -13 °C
Tæthed 1,045 g/ml ved 25 °C
Flammepunkt 96 °C (204,8 °F)
Antændelsesrest ≤0,005% (som SO4)
Tændingspunkt 817 °F
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OH
Mængde 6 x 1 L
FN nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampdensitet 3,7 (vs luft)
Formel vægt 108,14 g/mol
Damptryk 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Procent renhed 99 til 100,5% (GC)
Grad puriss.
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.