Få mere at vide
Benzylalkohol, puriss., 99 til 100,5% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15632500
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15632500 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15642500 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15632500 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 241224X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6415.00 DKK
    5168.87 DKK / Pakke med 4
    Spare 1246.13 DKK
    19% Slukket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puriss., opfylder den analytiske specifikation fra BP, Ph. Eur., NF, 99-100,5% (GC)
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
Navn note Opfylder analytisk specifikation fra Ph.Eur.BP, NF
Kogeområde 203° til 205 °C (bogstaveligt)
Smeltepunkt -16 °C til -13 °C
Tæthed 1,045 g/ml ved 25 °C
Flammepunkt 96 °C (204,8 °F)
Antændelsesrest ≤0,005% (som SO4)
Tændingspunkt 817 °F
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OH
Mængde 4 x 2.5 L
FN nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampdensitet 3,7 (vs luft)
Formel vægt 108,14 g/mol
Damptryk 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Procent renhed 99 til 100,5% (GC)
Grad puriss.
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.