Få mere at vide
Benzylalkohol, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538514 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538514 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
1 options
Artikelnummer. 15538514 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 904003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Flammepunkt 93,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H8O
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Mængde 4 L
Specifik vægtfylde 1L = 1.05kg
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formel vægt 108.14
Grad NF
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl Alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol