Få mere at vide
Benzylalkohol, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548614 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Smal mund Ravglasflaske, m/ Septum
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15548614 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
15508514 100 mL Glasflaske 100ml
15518514 1 L Smal mund Ravglasflaske, m/ Septum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15548614 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 942103
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl Alcohol
Flammepunkt 93,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Mængde 4 L
Specifik vægtfylde 1L = 1.05kg
Formel vægt 108.14
Grad Multi-kompendiel/NF
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl Alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol