Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl Alcohol |
| Flammepunkt | 93.00°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 mL |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.05kg |
| Formel vægt | 108.14 |
| Grad | Multi-kompendiel/NF |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Benzyl alcohol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol