Få mere at vide
Benzyl alcohol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446281 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
11446281 500 mL
1 options
Artikelnummer. 11446281 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219388290
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Benzyl alcohol ACS reagent grade, Clear Liquid
  • It may be used for the benzylation of toluene.
  • Benzyl alcohol (BnOH) is a monoaromatic primary alcohol widely used as a solvent and an intermediate in cosmetic formulations, pharmaceutical and flavor/fragrance industries.
  • It shows bacteriostatic property.
  • Commercial method for its synthesis is by the alkaline hydrolysis of benzyl chloride.
  • Conformational studies by ab initio calculations shows gauche cis conformation around the alcoholic group.
Tekniske data
CAS 100-51-6
Smeltepunkt °C til 15.3 °C (litteratur)
Farve ≤20 (APHA)
Tæthed 1,0442 g/cm3 ved 22,5 °C (Bogstaveligt)
Kogepunkt 205,4 °C (ved 1013 hPa (Litteratur))
Flammepunkt 204,8 °F/96 °C (Bogstaveligt)
Assay Procent Noter 0.999
Molekylær formel C7H8O
Brydningsindeks 0,03 hPa ved 20 °C ; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (Literatisk)
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Mængde 500 mL
Beilstein 878307
Synonym Benzene Carbinol, Benzenemethanol, Benzoyl Alcohol, Hydroxytoluene
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Dampdensitet 3,7 (vs luft) (bogstaveligt)
Damptryk 0,03 hPa ved 20 °C ; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (Literatisk)
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske