Få mere at vide
Benzylalkohol, Solstice
Artikelnummer. 15607170
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15607170 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15607170 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 807081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 DKK
    1944.05 DKK / 1 L
    Spare 250.95 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ , GC-Headspace testet,≥ 99,9 % (GC)
Solstice Chromasolv™ GC-headspace-opløsningsmidler:
  • udviklet særligt til identifikation og kvantificering af restopløsningsmidler i lægemidler ved brug af GC-headspace-metoder beskrevet i monografier fra United States Pharmacopeia (USP) eller European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) og i overensstemmelse med International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals to Human Use (ICH) retningslinjer
  • meget rene opløsningsmidler med ekstremt lave koncentrationer af de definerede restopløsningsmidler
  • Topmoderne produktions- og applikationstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Tæthed 1,045 g/ml ved 25 °C
Flammepunkt 96 °C (204,8 °F)
Tændingspunkt 817 °F
Molekylær formel C7H8O
Lineær formel C6H5CH2OH
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Mængde 1 L
FN nummer UN3334
Beilstein 878307
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
Dampdensitet 3,7 (vs luft)
ChEBI CHEBI:17987
Formel vægt 108,14 g/mol
Damptryk 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Procent renhed ≥99,9% (GC)
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.