Få mere at vide
Benzyl alcohol, For ACS analysis, Reagent grade, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436281 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11436281 100 mL
1 options
Artikelnummer. 11436281 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219388280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
Navn note Til ACS-analyse
CAS 100-51-6
Farve Farveløs
Tæthed 1,0442 g/cm3 ved 22,5 °C
Analyseprocentområde 0.99
Molekylær formel C7H8O
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Mængde 100 mL
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formel vægt 108.13
Grad Reagens
Fysisk form Væske