Få mere at vide
Benzylalkohol, til analyse
Artikelnummer. 10330494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10330494 1 L Glasflaske 1 L
11350866 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10330494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    798.52 DKK / 1 L
    Spare 26.48 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
Alkalinitet 0,002 meq/g maks.
Surhed 0,001 meq/g maks.
Smeltepunkt -15,0 °C
Tæthed 1.0440g/mL
Kogepunkt 205,0 °C
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OH
Brydningsindeks 1,5380 til 1,5410
Mængde 1 L
Merck Index 15, 1127
Specifik vægtfylde 1.044
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether, acetone, kloroform, dmf og methylenchlorid
Viskositet 6,6 mPa (20 °C)
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥99.5%
Grad Analyse
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.