Få mere at vide
Benzylalkohol, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11399587
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399587 1 L 1 L
11369587 250 mL 250ml
11379587 4 x 1 L 4 L
11389587 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11399587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041218.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108,14 g/mol
Benzylalkohol bruges i vid udstrækning som opløsningsmiddel til dielektroforetisk rekonfiguration af nanotråde, blæk, maling, lakker og epoxyharpiksbelægninger og som en forløber for en række forskellige estere, der anvendes i sæber, parfumer og smagsstoffer. Det bruges som et lokalbedøvelsesmiddel, der reducerer smerten forbundet med lidokain-injektion. Den har en række anvendelsesmuligheder inden for babyprodukter, badeprodukter, sæber og vaskemidler, øjenmakeup, blushere, renseprodukter, makeup-produkter samt hår-, negle- og hudplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
Smeltepunkt -15 °C
Tæthed 1.045
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.54
Mængde 1 L
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Opløselighedsinformation Misicible med vand, benzen, methanol, kloroform, ethanol, acetone og ether.
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Fysisk form Væske