Få mere at vide
Benzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11392086
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392086 1000 g 1kg
11382086 250 g 250g
11302096 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03292.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.80 DKK
    333.65 DKK / 1kg
    Spare 58.15 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108,14 g/mol
Benzylalkohol bruges i vid udstrækning som opløsningsmiddel til dielektroforetisk rekonfiguration af nanotråde, blæk, maling, lakker og epoxyharpiksbelægninger og som en forløber for en række forskellige estere, der anvendes i sæber, parfumer og smagsstoffer. Det bruges som et lokalbedøvelsesmiddel, der reducerer smerten forbundet med lidokain-injektion. Den har en række anvendelsesmuligheder inden for babyprodukter, badeprodukter, sæber og vaskemidler, øjenmakeup, blushere, renseprodukter, makeup-produkter samt hår-, negle- og hudplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylalkohol bruges i vid udstrækning som opløsningsmiddel til dielektroforetisk rekonfiguration af nanotråde, blæk, maling, lakker og epoxyharpiksbelægninger og som en forløber for en række forskellige estere, der anvendes i sæber, parfumer og smagsstoffer. Det bruges som et lokalbedøvelsesmiddel, der reducerer smerten forbundet med lidokain-injektion. Den har en række anvendelsesmuligheder inden for babyprodukter, badeprodukter, sæber og vaskemidler, øjenmakeup, blushere, renseprodukter, makeup-produkter samt hår-, negle- og hudplejeprodukter.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, methanol, chloroform, ethanol, acetone og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
Smeltepunkt -15 °C
Tæthed 1.045
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.54
Mængde 1000 g
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Opløselighedsinformation Misicible med vand, benzen, methanol, kloroform, ethanol, acetone og ether.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol