Få mere at vide
Benzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 11382086
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382086 250 g 250g
11392086 1000 g 1kg
11302096 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03292.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108,14 g/mol
Benzylalkohol bruges i vid udstrækning som opløsningsmiddel til dielektroforetisk rekonfiguration af nanotråde, blæk, maling, lakker og epoxyharpiksbelægninger og som en forløber for en række forskellige estere, der anvendes i sæber, parfumer og smagsstoffer. Det bruges som et lokalbedøvelsesmiddel, der reducerer smerten forbundet med lidokain-injektion. Den har en række anvendelsesmuligheder inden for babyprodukter, badeprodukter, sæber og vaskemidler, øjenmakeup, blushere, renseprodukter, makeup-produkter samt hår-, negle- og hudplejeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylalkohol bruges i vid udstrækning som opløsningsmiddel til dielektroforetisk rekonfiguration af nanotråde, blæk, maling, lakker og epoxyharpiksbelægninger og som en forløber for en række forskellige estere, der anvendes i sæber, parfumer og smagsstoffer. Det bruges som et lokalbedøvelsesmiddel, der reducerer smerten forbundet med lidokain-injektion. Den har en række anvendelsesmuligheder inden for babyprodukter, badeprodukter, sæber og vaskemidler, øjenmakeup, blushere, renseprodukter, makeup-produkter samt hår-, negle- og hudplejeprodukter.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, methanol, chloroform, ethanol, acetone og ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
Smeltepunkt -15 °C
Tæthed 1.045
Kogepunkt 205 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.54
Mængde 250 g
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Opløselighedsinformation Misicible med vand, benzen, methanol, kloroform, ethanol, acetone og ether.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.