Få mere at vide
Benzyl alcohol, 98+%, Extra Dry, AcroSeal™ Artikelnummer.: 10721244
Benzyl alcohol, 98+%, Extra Dry, AcroSeal™
Artikelnummer. 10721244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 L, AcroSeal™ Glasflaske, 1 L
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Artikelnummer. 10721244
Brand: Thermo Scientific Acros 396880010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI nøgle WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholVis mereVis mindre
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC navn phenylmethanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl alcohol
Navn note Extra Dry
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -15.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0440g/mL
Kogepunkt 205.0°C
Flammepunkt 96°C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OH
Brydningsindeks 1.5380 to 1.5410
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.05% max.
Merck Index 15, 1127
Specifik vægtfylde 1.044
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viskositet 6.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2495645 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer396881000,396880010
Partinummer1989792 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 Artikelnummer396881000,396880010
Partinummer2047647 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 Artikelnummer396881000,396880010
Partinummer2359950 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2025 Artikelnummer396881000,396880010
Partinummer2354248 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2025 Artikelnummer396881000,396880010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Benzyl alcohol, 98+%, Extra Dry, AcroSeal™ >