Få mere at vide
Benzylacetoacetat, 97%
Artikelnummer. 11462727
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462727 250 g 250g
11304589 25 g 25g
11452727 50 g 50g
11314589 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11462727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14915.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5396-89-4 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Benzylacetoacetat bruges som et farmaceutisk og fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzylacetoacetat anvendes som et farmaceutisk og fint kemisk mellemprodukt
.
Opløselighed Det er opløseligt
i alkaliske opløsninger.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5396-89-4
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00008785
InChI nøgle WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl acetoacetate, acetoacetic acid benzyl ester, benzyl acetylacetate, acetoacetic acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-oxobutanoate, butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, benzyl beta-ketobutyrate, ac-benzyl, unii-f9s0xgv18x, f9s0xgv18x
PubChem CID 142266
IUPAC navn benzyl-3-oxobutanoat
SMIL CC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl acetoacetate
Tæthed 1.113
Kogepunkt 276 °C
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 250 g
Beilstein 2049615
Opløselighedsinformation Den er opløselig i alkaliske opløsninger.
Formel vægt 192.22
Procent renhed 97%