Få mere at vide
Benzyl 4-hydroxyphenyl keton, 97%
Artikelnummer. 10421094 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10421094 25 g 25g
10692825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421094 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105980250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
CAS: 2491-32-9 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-32-9
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00002360
InChI nøgle JBQTZLNCDIFCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethanone, 4-hydroxydeoxybenzoin, acetophenone, 4'-hydroxy-2-phenyl, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenylethan-1-one, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl-2-phenyl, acmc-20alpm, 4-hydroxydesoxybenzoin, p-phenylacetyl phenol, maybridge3_000426
PubChem CID 75607
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148 °C til 151 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Lineær formel C6H5CH2C(O)C6H4OH
Mængde 25 g
Beilstein 08, 165
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 212.25
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.