Få mere at vide
Benzyl 4-hydroxybenzoat (benzylparaben), TRC
Artikelnummer. 30005081
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005081 1 g
30008265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2885751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-18-8
Molekylær formel C14 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Synonym Benzoic acid, p-hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Benzyloxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, 4-Hydroxybenzoic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzyl 4-hydroxylbenzoate, Benzyl Parasept, Benzyl Tegosept, Benzyl p-hydroxybenzoate, Benzylparaben, NSC 8080, Nipabenzyl, POB-BZ, Parosept, Solbrol Z, p-Hydroxybenzoic acid benzyl ester
IUPAC navn benzyl 4-hydroxybenzoat
SMIL Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Formel vægt 228.0786
Procent renhed >95%