Få mere at vide
Benzyl 4-hydroxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 11334589
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334589 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11334589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11735.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Mængde 500 g
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof