Få mere at vide
Benzyl 4-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081667
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11449263
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11735.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 94-18-8 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-18-8
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00016471
InChI nøgle MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylparaben, benzyl p-hydroxybenzoate, nipabenzyl, parosept, benzyl paraben, benzyl parasept, benzyl tegosept, solbrol z, benzyl-parasept, p-hydroxybenzoic acid benzyl ester
PubChem CID 7180
ChEBI CHEBI:34571
IUPAC navn benzyl-4-hydroxybenzoat
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 10 g
Beilstein 2115995
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%