Få mere at vide
Benzyl 4-hydroxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 11459263
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459263 50 g 50g
11449263 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11735.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.30 DKK
    758.65 DKK / 50g
    Spare 84.65 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-18-8 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-18-8
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00016471
InChI nøgle MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylparaben, benzyl p-hydroxybenzoate, nipabenzyl, parosept, benzyl paraben, benzyl parasept, benzyl tegosept, solbrol z, benzyl-parasept, p-hydroxybenzoic acid benzyl ester
PubChem CID 7180
ChEBI CHEBI:34571
IUPAC navn benzyl-4-hydroxybenzoat
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2115995
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%