Få mere at vide
Benzyl 4-hydroxybenzoat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 4-hydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 110 °C til 114 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2115995 |
| Formel vægt | 228.25 |
| Procent renhed | 99% |