Få mere at vide
Benzyl 4-chlorophenylketon, 98%
Artikelnummer. 11498516
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498516 25 g 25g
11488516 5 g 5g
11408526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15959.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1889-71-0
Molekylær formel C14H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 230.69
MDL nummer MFCD00016342
InChI nøgle DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-2-phenylethanon
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Smeltepunkt 103 °C til 107 °C
Mængde 25 g
Beilstein 976443
Formel vægt 230.69
Procent renhed 98%