Få mere at vide
Benzyl 4-chlorophenylketon, 98%
Artikelnummer. 11488516
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488516 5 g 5g
11498516 25 g 25g
11408526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15959.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1889-71-0
Molekylær formel C14H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 230.69
MDL nummer MFCD00016342
InChI nøgle DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
PubChem CID 233840
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)-2-phenylethanon
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Smeltepunkt 103 °C til 107 °C
Mængde 5 g
Beilstein 976443
Formel vægt 230.69
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faroangivelser
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl 4-chlorophenyl ketone
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.