Få mere at vide
Benzyl 4-bromphenylketon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10158152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10158152 5 g Glasflaske 5g
10230013 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10158152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381890050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 2001-29-8 | Molekylformel: C14H11BrO | Molekylvægt: 275,14 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2001-29-8
Molekylær formel C14H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 275.14
MDL nummer MFCD00016331
InChI nøgle MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-2-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-bromophenyl ketone
Smeltepunkt 109 °C til 112 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2COC6H4Br
Mængde 5 g
Formel vægt 275.14
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 4-bromophenyl ketone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.