Få mere at vide
Benzyl 4-bromophenylketon, 98%
Artikelnummer. 11469687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469687 5 g 5g
11459687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22159.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 29-2001-8 | C14H11BrO | 275,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2001-29-8
Molekylær formel C14H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 275.145
MDL nummer MFCD00016331
InChI nøgle MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
PubChem CID 519738
IUPAC navn 1-(4-bromphenyl)-2-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 4-bromophenyl ketone
Smeltepunkt 109 °C til 112 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2211322
Formel vægt 275.14
Procent renhed 98%