Få mere at vide
Benzyl 3-bromopropyl ether, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 3-bromopropyl ether |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.2980g/mL |
| Kogepunkt | 130°C to 132°C (8.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 113°C |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 10 g |
| Specifik vægtfylde | 1.298 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Benzyl 3-bromopropyl ether
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.