Få mere at vide
Benzyl 2-bromoethylether, 97%
Artikelnummer. 11994701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11994701 100 g 100g
10722485 1 g 1g
10187343 5 g 5g
10390204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11994701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388871000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
CAS: 1462-37-9 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1462-37-9
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD01321307
InChI nøgle FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
PubChem CID 73833
IUPAC navn 2-bromethoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-bromoethyl ether
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3600g/mL
Kogepunkt 254,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel C6H5CH2OCH2CH2Br
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.36
Formel vægt 215.09
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 2-bromoethyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.