Få mere at vide
Benzyl 2-bromoethylether, 97%
Artikelnummer. 15473428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473428 25 g 25g
15453428 1 g 1g
15463428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56872.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 1462-37-9 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Alkyleringsreagens til syntese af et makrocyklisk antifungalt antibiotikum. Byggesten bruges til at fremstille en kobberphthalocyanin-diskotisk flydende krystal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Alkyleringsreagens til syntese af et makrocyklisk antifungalt antibiotikum. Byggesten bruges til at fremstille en kobberphthalocyanin-diskotisk flydende krystal.
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1462-37-9
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD01321307
InChI nøgle FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
PubChem CID 73833
IUPAC navn 2-bromethoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyl 2-bromoethyl ether
Tæthed 1.36
Kogepunkt 254 °C
Flammepunkt >113 °C (235 °F)
Lineær formel C6H5CH2OCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.541
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 215.09
Procent renhed 97%