Få mere at vide
Benzydamine hydrochloride, Thermo Scientific™
480.60 DKK - 1365.69 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 132-69-4 |
|---|---|
| Molekylær formel | C19H24ClN3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.871 |
| MDL nummer | MFCD00078957 |
| InChI nøgle | HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin |
| PubChem CID | 65464 |
| IUPAC navn | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMIL | CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15423809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.06 |
5g |
480.60 DKK
5g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15433809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.14 |
25g |
1365.69 DKK
25g |
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
- A prostaglandin synthase inhibitor
Kemiske identifikatorer
| C19H24ClN3O | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Tekniske data
| Benzydamine hydrochloride | |
| C19H24ClN3O | |
| 14,1122 | |
| Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n | |
| CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl | |
| 345.871 | |
| 345.87 |
| 132-69-4 | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 65464 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H312-H332-H319
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 205-076-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NK7875000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
- Benzydamine hydrochloride
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride