Få mere at vide
Benzydaminhydrochlorid
Artikelnummer. 15423809
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423809 5 g 5g
15433809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61180.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 132-69-4 | C19H24ClN3O | 345,871 g/mol
Ikke-steroid smertestillende og antiinflammatorisk forbindelse. En prostaglandinsyntasehæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ikke-steroid smertestillende og antiinflammatorisk forbindelse
  • En prostaglandinsyntasehæmmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-69-4
Molekylær formel C19H24ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 345.871
MDL nummer MFCD00078957
InChI nøgle HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin
PubChem CID 65464
IUPAC navn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMIL CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzydamine hydrochloride
Smeltepunkt 156 °C til 161 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,1122
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, kloroform, n-butanol eller DMSO /n
Formel vægt 345.87
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzydamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride