Få mere at vide
Benztropinmesylat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472982 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472982 100 mg 100mg
11462982 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472982 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215362680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.00 DKK
    673.89 DKK / 100mg
    Spare 34.11 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 132-17-2
Molekylær formel C22H29NO4S
Molekylvægt (g/mol) 403.54
MDL nummer MFCD00074784
InChI nøgle CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonym benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
SMIL CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Benztropine Mesylate
Mængde 100 mg
IUPAC navn (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan;methansulfonsyre
Formel vægt 403.5
Fysisk form Fast stof
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.