Få mere at vide
Benztropinmesylat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462982 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462982 25 mg -
11472982 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462982 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215362625
Kemiske identifikatorer
CAS 132-17-2
Molekylær formel C22H29NO4S
Molekylvægt (g/mol) 403.54
MDL nummer MFCD00074784
InChI nøgle CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonym benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
SMIL CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benztropine Mesylate
Mængde 25 mg
IUPAC navn (1R,5R)-3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane; methanesulfonic acid
Formel vægt 403.5
Fysisk form Fast stof