Få mere at vide
Benzoylpaeoniflorin, MedChemExpress
Beskrivelse
Benzoylpaeoniflorin, a natural product from Chinese paeony root, has the potential for coronary heart disease by decreasing apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoylpaeoniflorin |
| CAS | 38642-49-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H32O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (58.16 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1)OCC(C(C2(O)O3)C4)(C3OC5(C2)C)C45OC(C(C(O)C6O)O)OC6COC(C7=CC=CC=C7)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 584.57 |
| Formel vægt | 584.57 |
| Vis mere |